Learn More
Gibertini Elettronica™ Digital Contact Angle
Measure liquid surface tension with efficiency, using this digital tensiometer. The Gibertini Elettronica™ Digital Contact Angle features a simple, robust design for fast response times and accurate results.
Marca:  Gibertini Elettronica™ DCA400
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 11920224
  • 21039.48€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Display of surface tension value expressed in mN/m (dyne/cm) measured with the Wilhelmy method
  • Autocalibration with internal mass
  • Contact angle 0 to 180 degrees
  • Glass plates (dimensions 24 x 24 x 0.15mm)
  • Suspended system for the arrangement of glass plate
  • Glass container for liquid sample
  • Manual adjustable lab jack
  • Automatic jack with programmable speed (from 21 to 328 mm/sec)
  • Platinum Wilhelmy plate
  • Platinum Du Nouy ring
  • Floater calibrated in weight and in volume and double wall cylinder for relative density measurement:
  • Specific container for sample thermostatation
  • Special pan for metrological control
  • Thermometric probe PT 100 1/3 DIN
Includes software with the following functionality:
  • Contemporaneous display on PC
  • Force changes during the measurements
  • Past time
  • Surface tension value
  • Data recording (useful for other elaborations)
  • Changing value of perimeter plate (if different from the standard)
  • Selection of manual or automatic system for the end of measurement determination
Specifica
Specifica
Digital Tensiometer
Measuring liquid surface tension
Glass plate dimensions: 24 x 24 x 0.15mm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Gibertini Elettronica™ Digital Contact Angle