Learn More
Thermo Scientific™ Bagni a secco con controllo digitale / blocco riscaldante Codice prodotto.: 15362185
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Bagni a secco con controllo digitale / blocco riscaldante
Codice prodotto. 15362185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
1 (da ordinare separatamente), ≤ 20 min. da 30° a 130 °C, 200/240 V, Bagno a secco, spine CN, UE e UK, dispositivo di sollevamento del blocco
Click to view available options
N. di blocchi:
1 (da ordinare separatamente)
2 (da ordinare separatamente)
4 (da ordinare separatamente)
Heating Rate:
≤ 20 min. da 30° a 130 °C
≤ 25 min. da 30° a 130 °C
Tensione:
200/240 V
200/240 V
Include:
Bagno a secco, spine CN, UE e UK, dispositivo di sollevamento del blocco
Codice prodotto. 15362185
Marca: Thermo Scientific™ 88870004
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I riscaldatori/bagni a secco digitali Thermo Scientific™ consentono di aumentare la versatilità nei laboratori.
I bagni a secco digitali Thermo Scientific™ aumentano la versatilità del laboratorio grazie a una vasta gamma di configurazioni con blocchi modulari intercambiabili per varie esigenze applicative. Per varie applicazioni, da quelle di base a quelle più avanzate, con una temperatura massima di 130°C e un timer disponibili in formati a 1, 2 e 4 blocchi.
I bagni a secco digitali Thermo Scientific sono disponibili in una gamma di configurazioni per il supporto di 1, 2 e 4 blocchi modulari intercambiabili e per accogliere diversi recipienti per varie applicazioni.
  • Controlli digitali e visualizzazione di ora e temperatura
  • Sonda interna avanzata di rilevamento della temperatura per un controllo e una precisione termica di livello eccezionale
  • Preciso controllo della temperatura con il circuito PID
  • La calibrazione della temperatura consente di portare la temperatura al valore desiderato
  • Il timer consente all'operatore di monitorare con precisione il tempo di riscaldamento
  • L'ampia gamma di blocchi riscaldanti intercambiabili in lega di alluminio garantisce versatilità e agevola le operazioni di pulizia e disinfezione
  • Robusta struttura del corpo in acciaio con rivestimento in polvere epossidica
  • Il dispositivo integrato di protezione dalla sovratemperatura garantisce la sicurezza del campione e dell'operatore
  • Regolazione degli scostamenti di temperatura
Applicazioni:
  • Preparazione dei campioni
  • Conservazione degli enzimi
  • Reazioni enzima-substrato
  • Amplificazione del DNA
  • Degradazione del gel per elettroforesi
  • Coagulazione sierica
Accessorio necessario:
  • L'unità deve essere ordinata con i blocchi
Warranty
2 anni, sostituzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, cULus, RoHS
Tipo di unità di controllo PID digitale
Lighting LED
Materiale Powder-coated Steel
Tipo di spina Spine CN, EU e UK
Umidità relativa < 80%
Temperature Range (Metric) Da temperatura ambiente +5 ° a 130 °C (ambiente a 25 °C)
Tipo Bagno secco/blocco
Fusibile 250 V 2,5 A
Heating Rate ≤ 20 min. da 30° a 130 °C
Include Bagno a secco, spine CN, UE e UK, dispositivo di sollevamento del blocco
N. di blocchi 1 (da ordinare separatamente)
Precisione termica ≤ ± 0,5 °C
Uniformità termica ≤ ± 1 °C
Temporizzatore Da 0 a 99:59 min o in continuo
Warranty 2 anni, sostituzione
Dimensioni (L x P x A) 288 x 200 x 100 mm (11.3 x 7.9 x 3.9 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 11.3 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 288 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7,9in.
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema imperiale) 3,9in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Peso (sistema imperiale) 6.39 libbre
Peso (sistema metrico) 2.9 kg
Tensione 200/240 V
Frequenza 50/60 Hz
Garanzia: 2 anni. Garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per maggiori dettagli consultare il rappresentante di zona. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Bagni a secco con controllo digitale / blocco riscaldante >