Learn More
Grant Instruments™ Bagni a circolazione riscaldati digitali con timer/allarme
Versatile mid-range Optima heated circulator and stainless steel tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
Marca:  Grant Instruments™ TC120-ST38
2147.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12737829
  • 2805.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (TClamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Visual alarm
Specifica
Specifica
38 l
0°C to 120°C
Serbatoio in acciaio inox
730 x 333 x 450 mm
16 L/min.
Yes
210 mbar
120/230 V