Learn More
Grant Instruments™ Bagni a circolazione riscaldati digitali con timer/allarme
Versatile mid-range Optima heated circulator and stainless steel tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
1720.00€ - 2805.00€
Specifica
Portata 16 L/min.
Gamma di temperatura 0°C to 120°C
Circolazione esterna Yes
Materiale Serbatoio in acciaio inox
Pressione max 210 mbar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
12717829
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
TC120-ST18
18 l 540 x 330 x 395 mm
2085.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12327637
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
TC120-ST5
5 l 330 x 180 x 395 mm
1720.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12727829
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
26 l 540 x 330 x 405 mm
2175.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12737829
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
TC120-ST38
38 l 730 x 333 x 450 mm
2805.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12707829
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
TC120-ST12
12 l 360 x 330 x 395 mm
1975.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stability ±0.05°C.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (TClamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Visual alarm
Specifica
Specifica
16 L/min.
Yes
210 mbar
0°C to 120°C
Serbatoio in acciaio inox
120/230 V