Learn More
Thermo Scientific™ Digital Heating Cooling Drybath Codice prodotto.: 15218854
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Digital Heating Cooling Drybath
Codice prodotto. 15218854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Temperature Control Solutions Prodotti
230 V 50/60 Hz, Set di cavi con varie spine
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
Codice prodotto. 15218854
Marca: Thermo Scientific™ 88880030
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximize lab space and flexiblity with our compact, programmable heating/cooling bath with digital display.
Maximize lab space and flexiblity with the compact, programmable Thermo Scientific™ Digital Heating Cooling Drybath. PID control ensures consistent precise temperature control. Drybath has a low-profile design and two types of timing modes.
PID control ensures consistent precise temperature control.
  • Temperature Range: 4° to 95°C
  • Program Storage:
    • 10 programs, up to 10 steps per program
  • Two types of timing modes:
    • Start only after temperature reaches desired set point
    • Start immediately after the timer is set
  • Low-profile design
  • Blocks easily interchanged
Ordering Information:
  • Drybath requires blocks; must be purchased separately
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Warranty
2 Years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Controllo retroattivo PID
Lighting LED
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Temperature Range (Metric) Da 4° a 95 °C
Tipo Dry Bath Block
Display Digitale
Precisione termica Da 0.55 °C (0.99 °F) a 37 °C
Stabilità termica ±0.15 a 37 °C
Uniformità termica ±0.55 a 37 °C
Warranty 2 anni
Dimensioni (L x P x A) 13.1 x 10.9 x 6.5 pollici (334 x 276 x 165 mm)
Dimensions (LxWxH) Interior 3.1 x 3.9 x 1.4 pollici (77.5 x 99 x 36 mm) (interno)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 11 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 5 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Digital Heating Cooling Drybath >