Learn More
Thermo Scientific™ Digital Platform Rocker
Digital Platform Rocker provides gentle rocking motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or destaining gels.
1316.55€
Specifica
Angolo di oscillazione | 1° to ±24° (48°) |
---|---|
Capacità portata carico (sistema metrico) | 8 kg |
Accuratezza del controllo della velocità | ±1 ≤50 rpm, ±2>50 rpm |
Intervallo di velocità | 1 to 70 rpm |
Requisiti elettrici | 100/240 V |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17338272
|
Thermo Scientific™
88882014 |
EU, UK, CN Plug | CE |
1316.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers provide gentle motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or distaining gels.
- Digital display of speed and Time
- Speed range: 1 – 70 rpm
- Easy adjustable rocking angle: 1°- 48° (± 24°)
- Precise speed control:
- ±1 rpm ≤ 50 rpm
- ±2 rpm > 50 rpm
- Timer Range: continuous, 1s - 9999mins
- Optional double platform for increased capacity.
- Loading capacity: 8 kg
Specifica
1° to ±24° (48°) | |
±1 ≤50 rpm, ±2>50 rpm | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
322 x 282 x 19 mm (12.7 x 11.1 x 0.75 in.) | |
13.5 kg | |
Audible alarm | |
Digital Platform Rocker | |
20 to 85% | |
1 sec. to 9999 min., Continuous |
8 kg | |
1 to 70 rpm | |
0.1 A | |
390 x 292 x 206 mm (15.4 x 11.5 x 8.1 in.) | |
29.8 lb. | |
±1° | |
Digital Control | |
Digitale | |
Tray | |
2 Years |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Digital Platform Rocker