Learn More
MedChemExpress DiI
MedChemExpress DiI (DiIC18(3)) is a lipophilic carbocyanine fluorescent dye for membrane labeling.
Marca: MedChemExpress HY-D0083
Descrizione
DiI has an absorption maximum at 549 nm and an emission maximum 565 nm. DiI is mildly fluorescent in aqueous suspension, but becomes bright when bound to cell membrane.
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
Room temperature | |
HBV | |
933.87 g/mol | |
DiIC18(3) |
50 mg | |
DMSO : 12.5 mg/mL (13.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
Dye Reagents | |
41085-99-8 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.