Learn More
MedChemExpress DiI
MedChemExpress DiI (DiIC18(3)) is a lipophilic carbocyanine fluorescent dye for membrane labeling.
40.50€ - 145.80€
Specifica
Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : 12.5 mg/mL (13.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
Bersaglio | HBV |
Product Type | Dye Reagents |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16488748
|
MedChemExpress
HY-D0083 |
10 mg |
40.50€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16424667
|
MedChemExpress
HY-D0083 |
50 mg |
145.80€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DiI has an absorption maximum at 549 nm and an emission maximum 565 nm. DiI is mildly fluorescent in aqueous suspension, but becomes bright when bound to cell membrane.
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
DMSO : 12.5 mg/mL (13.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
Dye Reagents | |
41085-99-8 |
Room temperature | |
HBV | |
933.87 g/mol | |
DiIC18(3) |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.