Learn More
Diisobutylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
28.30€ - 100.00€
Identificatori chimici
CAS | 110-96-3 |
---|---|
Formula molecolare | C8H20N |
Molecular Weight (g/mol) | 130.25 |
Numero MDL | MFCD00008930 |
InChI Key | OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O |
Sinonimo | diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine |
PubChem CID | 8085 |
IUPAC Name | 2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine |
SMILES | CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10583131
|
Thermo Scientific Acros
159075000 |
500 mL |
28.30€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10071740
|
Thermo Scientific Acros
159070010 |
1 L |
51.30€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10508883
|
Thermo Scientific Acros
159070025 |
2.5 L |
100.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
110-96-3 | |
130.25 | |
OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O | |
8085 | |
CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC |
C8H20N | |
MFCD00008930 | |
diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine | |
2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine |
Specifica
Diisobutylamine | |
-77°C | |
137°C to 139°C | |
Authentic | |
Glass bottle | |
[(CH3)2CHCH2]2NH | |
MFCD00008930 | |
0.74 | |
Solubility in water: 5g/L water (20°C) | |
CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC | |
130.25 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
99% |
110-96-3 | |
0.7400g/mL | |
26°C | |
98.5% min. (GC) | |
C8H20N | |
1.4071 to 1.4091 | |
04, 166 | |
diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine | |
OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O | |
2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine | |
8085 | |
129.24 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Flammable liquid and vapour.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-819-3
- Diisobutylamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.