Learn More
Diisopropylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Diisopropylamine, 99%, C6H15N, CAS Number-108-18-9, 2-propanamine, n-1-methylethyl, bis propan-2-yl amine, diisopropylamine, di-isopropylamine, diisopropyl amine, dipa, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, 1L, 04, 154
62.09€ - 133.67€
Identificatori chimici
CAS | 108-18-9 |
---|---|
InChI Key | UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine |
PubChem CID | 7912 |
IUPAC Name | N-propan-2-ylpropan-2-amine |
SMILES | CC(C)NC(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10497160
|
Thermo Scientific Acros
149460010 |
1 L |
62.09€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10656922
|
Thermo Scientific Acros
149460025 |
2.5 L |
133.67€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
108-18-9 | |
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine | |
N-propan-2-ylpropan-2-amine |
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N | |
7912 | |
CC(C)NC(C)C |
Specifica
Diisopropylamine | |
108-18-9 | |
Colorless | |
84.0°C | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
[(CH3)2CH]2NH | |
1158 | |
15, 3215 | |
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine | |
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N | |
N-propan-2-ylpropan-2-amine | |
7912 | |
101.19 | |
99% |
99% | |
-61.0°C | |
0.7160g/mL | |
−17°C | |
99% | |
C6H15N | |
1.3910 to 1.3930 | |
04, 154 | |
0.716 | |
Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, soluble in most common organic solvents | |
CC(C)NC(C)C | |
101.19 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
95mbar at 20°C | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-558-5
- Diisopropylamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.