Learn More
Dimethyl diselenide, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11394789
Dimethyl diselenide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11394789
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11394789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 068119.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dimethyl diselenide is a powerful reagent used for identification of distonic radical cations
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7101-31-7
Formula molecolare C2H6Se2
Molecular Weight (g/mol) 188.012
Numero MDL MFCD00008254
InChI Key VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl diselenide, dimethyldiselenide, methyl diselenide, diselenide, dimethyl, ch3se 2, methyldiselanyl methane, diselenobismethane, 1,2-dimethyldiselane, acmc-209ogy, methyl diselenide, 8ci
PubChem CID 23496
IUPAC Name (methyldiselanyl)methane
SMILES C[Se][Se]C
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl diselenide
Densità 1.987 g/mL
Punti di ebollizione 155°C to 157°C
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.6388
Quantità 1 g
Numero UN UN2929
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 187.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP05L052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/03/2025 Catalog Number068119.03,068119.06
Numero di lottoY26K018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/11/2024 Catalog Number068119.03,068119.06
Numero di lottoY18K035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/11/2024 Catalog Number068119.03,068119.06
Numero di lottoX29K045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2024 Catalog Number068119.03,068119.06
Numero di lottoX29K047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2024 Catalog Number068119.03,068119.06
Titolo del prodotto
Dimethyl diselenide, 99%, Thermo Scientific Chemicals >