Learn More
Dimethyl sulfate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10050870
Dimethyl sulfate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10050870
1 L, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10050870
Marca: Thermo Scientific Acros 116820010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-78-1
Numero MDL MFCD00008416
InChI Key VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate
PubChem CID 6497
ChEBI CHEBI:59050
IUPAC Name dimethyl sulfate
SMILES COS(=O)(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfate
Colore Colorless
Densità 1.3300g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C2H6O4S
Formula lineare (CH3)2SO4
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589nm)
Quantità 1 L
Fieser 01,293; 04,188; 13,239
Molecular Weight (g/mol) 126.126
Peso formulazione 126.13
Percent Purity ≥99.0% (hydrolysis)
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466554 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/10/2024 Catalog Number116820050,116821000,116820010,116820100
Numero di lottoA0461483 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2024 Catalog Number116820050,116821000,116820010,116820100
Numero di lottoA0459673 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2024 Catalog Number116820050,116821000,116820010,116820100
Numero di lottoA0455946 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2023 Catalog Number116820050,116821000,116820010,116820100
Numero di lottoA0451898 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number116820050,116821000,116820010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Dimethyl sulfate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >