Learn More
Dimethyl sulfoxide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11420843
Dimethyl sulfoxide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11420843
10 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
10 kg
Codice prodotto. 11420843
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13280.0C
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. It is also used in antifreeze or hydraulic fluids and utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. It is also used in antifreeze or hydraulic fluids and utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids. It is also used as a cryoprotectant and is added to cell media to reduce ice formation and thereby prevent cell death during the freezing process.
Solubility
Miscible with water, ethanol, ether, benzene, chloroform and acetone.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with acid chlorides, phosphorus halides, strong acids, strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Densità 1.101
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 10 kg
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.479
Formula lineare (CH3)2SO
Indice di Merck 143259
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2403095 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Numero di lotto2354259 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Numero di lotto10248611 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2023 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Numero di lotto10247667 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/08/2023 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Numero di lotto10246856 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/06/2023 Catalog NumberA13280.0E,A13280.0C,A13280.36
Titolo del prodotto
Dimethyl sulfoxide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >