Learn More
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 100% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11349977
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 100% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11349977
2 Ea.
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11349977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042286.SA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
DMSO is a common polar solvent used in NMR, PCR, as a cryoprotectant, and as a universal solvent for many compounds. Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
Numero MDL MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.18 g/mL
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Prescored Ampule
Indice di rifrazione 1.476
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 2 Ea.
Punto di fusione 20°C
Punti di ebollizione 190°C
Informazioni di solubilità Minimum isotopic purity 99.96%
Peso formulazione 84.17
Percent Purity 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains 0.03% v/v TMS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS12F070 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number042286.SA,042286.KV
Numero di lottoM04F009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number042286.SA,042286.KV
Numero di lottoX01E004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number042286.SA,042286.KV
Numero di lottoU19F099 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog Number042286.SA,042286.KV
Numero di lottoS22E059 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number042286.SA,042286.KV
Titolo del prodotto
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 100% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals >