Learn More
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 99.5% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11492918
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 99.5% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11492918
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11492918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16893.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
DMSO-d6 is a solvent of choice in NMR spectroscopy, owing to its unique characteristics of dissolving both nonpolar and polar compounds, miscibility with almost all organic solvents and permitting high temperature dynamic NMR studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DMSO-d6 is a solvent of choice in NMR spectroscopy, owing to its unique characteristics of dissolving both nonpolar and polar compounds, miscibility with almost all organic solvents and permitting high temperature dynamic NMR studies.
Solubility
Miscible with water and with almost all organic solvents such as alcohols, esters, ketones, chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons.
Notes
NMR solvent. Dimethyl Sulfoxide (DMSO) has a melting point of 20°C, freezing close to room temperature. Sometimes when it is delivered it will be in a solid state. To return the material to a liquid state, thaw it in a warm water bath. Care must be taken to prevent water contamination. It is stable, combustible and moisture sensitive. Incompatible with acid chlorides, strong acids, phosphorus halides, strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
Numero MDL MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 75151
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Sulfoxide-d6
Densità 1.18 g/mL
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.476
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 10 g
Punto di fusione 20°C
Punti di ebollizione 190°C
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Miscible with water and with almost all organic solvents such as alcohols,esters,ketones,chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons.
Peso formulazione 84.17
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR07K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/05/2024 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
Numero di lottoR07K001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/05/2024 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
Numero di lottoP27K027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
Numero di lotto10249220 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/01/2024 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
Numero di lottoX27J029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/11/2023 Catalog NumberA16893.18,A16893.09
  • Diversi produttori
    Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.
    Codice sconto: 25908
    Scade2025-03-31
    Days
    13
    Hours
    20
    Minutes
    0
    Seconds
    31
Titolo del prodotto
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 99.5% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals >