Learn More
Dimethyl Sulfoxide, for HPLC, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10500151
Dimethyl Sulfoxide, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10500151
250 mL
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
2.5 L
Codice prodotto. 10500151
Marca: Fisher Chemical D/4125/PB07
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Punto di fusione 18.4°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 250 mL
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Viscosità 1.98 mPaS at 25°C
IUPAC Name methanesulfinylmethane
Peso formulazione 78.13g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog NumberD/4125/PB08,D/4125/PB07,D/4125/PB17,D/4125/99
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfoxide
Titolo del prodotto
Dimethyl Sulfoxide, for HPLC, Fisher Chemical™ >