Learn More
Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11395597
Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11395597
1 L
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Codice prodotto. 11395597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042780.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sensitivity: Hygroscopic
Dimethyl sulfoxide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.101 g/cm3
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Punto di combustione 270°C (518°F)
Odore Mild
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.479
Intervallo percentuale saggio >99.9%
Beilstein 506008
Informazioni di solubilità Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Peso formulazione 78.13
Grado HPLC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN11L031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2025 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
Numero di lottoU28K028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
Numero di lottoJ28N708 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/08/2024 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
Numero di lottoJ28N703 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/01/2024 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
Numero di lottoJ15R778 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number042780.AK,042780.K2,042780.M1
Titolo del prodotto
Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals >