Learn More
Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt, 96%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10214480
Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10214480
100 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10214480
Marca: Thermo Scientific Acros 117101000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 577-11-7
Formula molecolare C20H37NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 444.56
Numero MDL MFCD00012455
InChI Key APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC Name sodium;1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Acidità 2.5 max. (on solids basis)
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 100 g
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Indice di Merck 15, 3446
Informazioni di solubilità 300ppm max. Insoluble Matter (in toluene, in 50% soln.)
Peso formulazione 444.55
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Waxy Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0471725 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/04/2025 Catalog Number117100010,117101000,117100025
Numero di lottoA0467087 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/10/2024 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
Numero di lottoA0425907 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/04/2024 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
Numero di lottoA0447844 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
Numero di lottoA0452279 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number11710035,117100010,117101000,117100025
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt, 96%, Thermo Scientific Chemicals >