Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
Enjoy strong anion exchange for high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides with Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 088781
Codice prodotto. 15510244
  • 7838.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Enjoy strong anion exchange for high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides with Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns.
Achieve n, n-1 resolution for oligonucleotides
  • Resolve oligonucleotides with secondary structures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Preparative Column
250 mm
8 μm
Nonporous
85°C
DNAPac
Ion Exchange
Bio-LC
22 mm
4000 psi (275 bar)
4 to 10
Each
Quaternary Ammonium
Nonporous Polymer
Ion Exchange