Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
BIOPHARMA
Enjoy strong anion exchange for high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides with Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns.
691.69€ - 7838.80€
Specifica
Dimensione del poro Nonporous
Temperatura 85°C
Fase stazionaria Quaternary Ammonium
Product Line DNAPac
Tipo di colonna Ion Exchange
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
11341813
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063000
250 mm 4 mm 8 μm
1417.05€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11361843
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063421
250 mm 9 mm 8 μm
3058.48€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11381843
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063425
250 mm 2 mm 8 μm
1428.94€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11331813
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
062998
50 mm 4 mm 8 μm
691.69€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11351843
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063419
50 mm 9 mm 8 μm
1036.32€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11371843
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063423
50 mm 2 mm 8 μm
691.69€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15139673
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
082510
250 mm 4.6 mm 4 μm
2813.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15159673
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
082509
150 mm 4.6 mm 4 μm
2604.33€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15149673
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
082508
50 mm 4.6 mm 4 μm
2109.56€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15510244
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088781
250 mm 22 mm 8 μm
7838.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15500244
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088780
50 mm 22 mm 8 μm
2874.04€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enjoy strong anion exchange for high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides with Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns.
  • Achieve n, n-1 resolution for oligonucleotides
  • Resolve oligonucleotides with secondary structures
  • Assay phosphorothioate purity
  • Selectivity control with eluent pH, salt, and solvent
  • Resolve RNA with aberrant (2' – 5') links from normal SSRNA
Specifica
Specifica
Nonporous
Quaternary Ammonium
Ion Exchange
Bio-LC
85°C
DNAPac
Ion Exchange