Learn More
Thermo Scientific™ Tubo in silice fusa Dionex™
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
Marca: Thermo Scientific™ 160475
210.61 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
Specifica
D.I. 20 um; D.E. 280 um; lunghezza 5 m | |
Silice fusa | |
Tubi capillari | |
20 μm ± 3μm |
Impaccamenti LC Ultimate Capillary/nano HPLC | |
nanoLC | |
5 m | |
280 μm ± 10 μm |