Learn More
Diphenyl sulfone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11348055
Diphenyl sulfone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11348055
1000 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Codice prodotto. 11348055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08232.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-63-9
Formula molecolare C12H10O2S
Molecular Weight (g/mol) 218.27
Numero MDL MFCD00007548
InChI Key KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
IUPAC Name benzenesulfonylbenzene
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl sulfone
Punto di fusione 123°C to 130°C
Densità 1.36
Punti di ebollizione 377°C to 379°C
Punto d'infiammabilità 184°C (363°F)
Odore Odorless
Quantità 1000 g
Beilstein 1910573
Indice di Merck 14,3238
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 218.27
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Diphenyl sulfone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >