Learn More
Diphenylamine, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10269890
Diphenylamine, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10269890
500 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10269890
Marca: Thermo Scientific Acros 423655000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-39-4
Formula molecolare C12H11N
Molecular Weight (g/mol) 169.23
Numero MDL MFCD00003014
InChI Key DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC Name N-phenylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylamine
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 52.0°C to 54.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 302.0°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Residuo della combustione 0.03% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2NH
Quantità 500 g
Beilstein 12, 174
Sensibilità (To nitrate) Passes Test
Indice di Merck 15, 3347
Informazioni di solubilità (in alcohol) Passes test
Peso formulazione 169.23
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystalline Flakes
Titolo del prodotto
Diphenylamine, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals >