Learn More
Diphenylamine, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Diphenylamine |
Nota nome | For analysis ACS |
Punto di fusione | 52.0°C to 54.0°C |
Colore | White |
Punti di ebollizione | 302.0°C |
Punto d'infiammabilità | 152°C |
Residuo della combustione | 0.03% max. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | (C6H5)2NH |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464949 | Certificato di analisi | 28/08/2024 | 423651000,423655000,423650050 |
A0457333 | Certificato di analisi | 24/01/2024 | 423651000,423655000,423650050 |
A0448861 | Certificato di analisi | 17/01/2023 | 423651000,423655000,423650050 |
A0393453 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 423651000,423655000,423650050 |
A0438047 | Certificato di analisi | 26/01/2022 | 423651000,423655000,423650050 |
Sicurezza e movimentazione
- Diphenylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: Diphenylamine