Learn More
Microspec™ DipSlides
For semi-quantitative microbiological testing.
Marca:  Microspec™ O2
Codice prodotto. 15722145
  • 17.75€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 25-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Used by non-skilled field personnel
  • Comes with easy to interpret results chart
  • Hinged handle design
  • Ideal for water testing such as cooling tower monitoring
Specifica
Specifica
Fungus
White
Clear
TTC/TTC
Disposable
Dip Slide
Bacteria, Yeast, Molds
10 Dipslides and Isntructions
3 days
Crystal Styrene, LDPE
Water, Surfaces
120 mm
30 mm
23 g
Yes
Plug
2°C to 8°C
Bacteria, Yeasts and Moulds
United Kingdom
Sterile
Microbial Identification
30°C
Yes
10 Slides
30 x 120 mm
1.18 in.
0.811 oz.