Learn More
Microspec™ DipSlides
For semi-quantitative microbiological testing.
17.75€ - 18.32€
Specifica
ATCC® | Yes |
---|---|
Colore del tappo | White |
Tipo di tappo | Plug |
Colore | Clear |
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Codice del prodotto | Marca | Additivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Additivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15712145
|
Microspec™
O1 |
TTC/MEA |
18.32€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15722145
|
Microspec™
O2 |
TTC/TTC |
17.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Used by non-skilled field personnel
- Comes with easy to interpret results chart
- Hinged handle design
- Ideal for water testing such as cooling tower monitoring
Specifica
Yes | |
Plug | |
2°C to 8°C | |
Disposable | |
Dip Slide | |
Bacteria, Yeast, Molds | |
10 Dipslides and Isntructions | |
3 days | |
Crystal Styrene, LDPE | |
Water, Surfaces | |
120 mm | |
30 mm | |
23 g |
White | |
Clear | |
Bacteria, Yeasts and Moulds | |
United Kingdom | |
Sterile | |
Microbial Identification | |
30°C | |
Yes | |
10 Slides | |
30 x 120 mm | |
1.18 in. | |
0.811 oz. |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 6 Months