Learn More
Kartell™ Dispenser Dosipet HF
Dosing devices are designed for specific use with hydrofluoric acid solutions
Marca: Kartell™ 8308100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
2.5 to 25 mL | |
Dosipet HF-25 | |
45 GL |
0.5 mL | |
± 0.15 |
Titolo del prodotto
Kartell™ Dispenser Dosipet HF > Model: Dosipet HF-25