Learn More
Fisherbrand™ Puntali per erogatore
Puntali per erogazione robusti, stabili e di lunga durata, per diverse marche di pipettatori. Per l'erogazione di fluidi con elevata viscosità e tensione di vapore.
41.95€ - 178.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 8655 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For dispensing of fluids with high viscosity, high vapor pressure |
Product Type | Dispenser Tip |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15163646
|
Fisherbrand™
702609 |
0.1 mL | Non sterile |
89.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15133646
|
Fisherbrand™
702610 |
0.5 mL | Non sterile |
79.65€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15153646
|
Fisherbrand™
702612 |
1.25 mL | Non sterile |
92.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15173646
|
Fisherbrand™
702614 |
2.5 mL | Non sterile |
77.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15143646
|
Fisherbrand™
702616 |
5.0 mL | Non sterile |
90.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15193646
|
Fisherbrand™
702618 |
12.5 mL | Non sterile |
88.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15183646
|
Fisherbrand™
702620 |
25 mL | Non sterile |
71.35€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15103656
|
Fisherbrand™
702622 |
50 mL | Non sterile |
41.95€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15113656
|
Fisherbrand™
702623 |
0.1 mL | Sterile |
178.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15123656
|
Fisherbrand™
702624 |
0.5 ml | Sterile |
152.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15143656
|
Fisherbrand™
702626 |
1.25 mL | Sterile |
152.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15133656
|
Fisherbrand™
702628 |
2.5 mL | Sterile |
155.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15153656
|
Fisherbrand™
702630 |
5 mL | Sterile |
159.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15173656
|
Fisherbrand™
702632 |
12.5 mL | Sterile |
152.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15183656
|
Fisherbrand™
702636 |
50 mL | Sterile |
64.25€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15163656
|
Fisherbrand™
702634 |
25 mL | Sterile |
65.60€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Puntali per l'impiego con i seguenti pipettatori:
- Brand Handystep™ e Handystep™ elettronico
- Eppendorf™ Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
Specifica
ISO 8655 | |
Dispenser Tip | |
Polipropilene |
For dispensing of fluids with high viscosity, high vapor pressure | |
Single-use |