Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers
Gli erogatori digitali per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a pistone flessibile, senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
Marca: BRAND™ 4600331
455.29 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale d'uso
Descrizione
The Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers feature a floating piston design for low-force operation and no wearing parts. Optimized flow channels make dispensing and priming even easier-particularly in instruments with large volumes. Designed for g
- New discharge tube, with or without recirculation valve
- New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
- Simple priming by optimized flow channels
- Less dispensing force - especially with large volume instruments
- Easy Calibration technique for calibration adjustment in seconds without tools
- Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
- Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
- Easy to dismantle for cleaning
- Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
- 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
- Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
- DE-M marking
Servizi
Un anno
Specifica
0.5% (25 μl) | |
A 121 °C | |
Rosso | |
Da 0.5 a 5 ml | |
Erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici |
Erogatore | |
Certificazioni: ISO 9001 | |
Con valvola di ricircolo | |
Digitale | |
0.02 ml |