Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers
GREENER_CHOICE
Gli erogatori digitali per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a pistone flessibile, senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
Marca:  BRAND™ 4600360
556.29 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15498073
  • 708.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale d'uso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers feature a floating piston design for low-force operation and no wearing parts. Optimized flow channels make dispensing and priming even easier-particularly in instruments with large volumes. Designed for g
  • New discharge tube, with or without recirculation valve
  • New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Less dispensing force - especially with large volume instruments
  • Easy Calibration technique for calibration adjustment in seconds without tools
  • Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
  • Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
  • Easy to dismantle for cleaning
  • Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
  • 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
  • Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
  • DE-M marking
Servizi
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.5% (250 μl)
A 121 °C
Rosso
Da 5 a 50 ml
Erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici
Erogatore
Certificazioni: ISO 9001
Senza valvola di ricircolo
Digitale
0.2 ml
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Teaser
  • Brand Dispensette S Startup
SDS
Documenti
Documenti
Brochures
Catalogs
Reference Materials
Instructions
Manuals
Titolo del prodotto
BRAND™ Dispensette™ S Digital Bottletop Dispensers > Without recirculation valve; Volume: 5-50mL