Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Fixed-volume Bottletop Dispensers
GREENER_CHOICE
The Dispensette™ S Fixed Volume Bottletop Dispensers feature a floating piston design for low-force operation and no wearing parts. Optimized flow channels make dispensing and priming even easier-particularly in instruments with large volumes. Designed for general-purpose dispensing applications.
444.00€ - 512.00€
Specifica
Product Type Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable (121°C)
Certificazione/Conformità ISO 9001
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing aggressive reagents, including concentrated bases and acids such as H3PO4, H2SO4 (except e.g., HCl, HNO3 und HF), saline solutions, as well as many organic solvents
Visualizza altre specifiche
Includes: Discharge tube, valve mounting/calibration tool, polypropylene adapters, telescoping filling tube, recirculation tube (optional), performance certificate, operating manual
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Accuracy Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Accuracy Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15458053
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
BRAND™
4600211
1 mL 0.6% (6μL) With recirculation valve
512.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15478053
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
BRAND™
4600221
2 mL 0.5% (10μL) With recirculation valve
512.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15498053
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
4600231
5 mL 0.5% (25μL) With recirculation valve
512.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15438063
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
BRAND™
4600241
10 mL 0.5% (50μL) With recirculation valve
512.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15448053
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
4600210
1 mL 0.6% (6μL) Without recirculation valve
444.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15488053
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
BRAND™
4600230
5 mL 0.5% (25μL) Without recirculation valve
444.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15468053
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
BRAND™
4600220
2 mL 0.5% (10μL) Without recirculation valve
445.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15408063
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
BRAND™
4600240
10 mL 0.5% (50μL) Without recirculation valve
444.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • New discharge tube, with or without recirculation valve
  • New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Less dispensing force - especially with large volume instruments
  • Safe volume setting with internal scalloped track (analog-adjustable instruments)
  • Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
  • Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
  • Easy to dismantle for cleaning
  • Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
  • 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
  • Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
  • Digital and analog-adjustable models
  • DE-M marking
Warranty
Un anno
Specifica
Specifica
Bottletop Dispenser
ISO 9001
Dispensing aggressive reagents, including concentrated bases and acids such as H3PO4, H2SO4 (except e.g., HCl, HNO3 und HF), saline solutions, as well as many organic solvents
Autoclavable (121°C)
Red
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BRAND™ Dispensette™ S Fixed-volume Bottletop Dispensers