Learn More
BRAND™ Erogatori per flaconi digitali Dispensette™ S Organic
GREENER_CHOICE
Gli erogatori per flaconi digitali Dispensette™ S Organic dispongono di un design a pistone flessibile, senza parti soggette a usura, per una forza di azionamento ridotta. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per l'erogazione di solventi organici, acidi e perossidi concentrati.
Marca:  BRAND™ 4630341
455.29 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15478093
  • 570.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione della valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale operativo
Descrizione
Descrizione
  • Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
  • Nuovo sistema di valvole - non sono necessari anelli di tenuta supplementari; la pulizia e la preparazione per l'autoclavaggio sono facilitate
  • Adescamento semplice con canali di flusso ottimizzati
  • Minore forza necessaria per l'erogazione - in particolare con strumenti per grandi volumi
  • Tappo a vite rotante - non interferisce con l'erogazione
  • Facile da calibrare e regolare in conformità con le linee guida GLP
  • Facile da smontare per agevolare la pulizia
  • Valvola di riempimento e di scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (si blocca quando il tubo di scarico non è montato)
  • Il blocco della valvola ruotante a 360° consente di lasciare l'etichetta del flacone in posizione frontale rispetto all'operatore
  • Il tubo di riempimento telescopico si regola facilmente secondo i diversi formati dei flaconi
  • Tecnica di calibrazione semplice regolabile in pochi secondi senza utensili
  • Marcatura DE-M
Servizi
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.5% (50 μl)
Autoclavabile a 121 °C
Giallo
Da 1 a 10 ml
Erogazione di solventi organici, compresi i fluorocarburi e gli idrocarburi clorurati (ad es., triclorofluoroetano e diclorometano), acidi concentrati come HCl e HNO3 (ad eccezione di HF), acido trifluoroacetico (TFA), tetraidrofurano (THF) e perossidi
Erogatore
Certificazioni: ISO 9001
Con valvola di ricircolo
Digitale
0.05 mL
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Teaser
  • Brand Dispensette S Startup
Titolo del prodotto
BRAND™ Erogatori per flaconi digitali Dispensette™ S Organic > With recirculation valve; Volume: 1-10mL