Learn More
IKA™ Generatore per rotore/statore per omogeneizzatori IKA Ultra-Turrax™
Disperses emulsions from 1μm to 10μm and suspensions with 15μm to 50μm ultimate fineness. IKA™ Dispersing Element works with liquid volumes from 10 to 2000mL and immersion depths from 40 to 165mm. Suitable for solvents and can be sterilized using any method.
1375.00€ - 1741.00€
Specifica
Product Type Elemento a dispersione
Speed 25,000 rpm
Dimensione particelle 1μm to 10μm emulsions, 15μm to 50μm suspensions
Lunghezza albero (sistema metrico) 194 mm
Materiale PTFE e AISI316L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10232731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0000593400
10 - 1500 ml 18 mm
1375.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10400253
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0001713300
50 - 200 ml 25 mm
1741.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with T-25 Digital ULTRA-TURRAX™ Homogenizer
  • Immersion depth: 40 to 165mm
  • Materials in contact with medium: PTFE, AISI 316L
  • Suitable for solvents: yes
  • Max. temperature: 180 °C
  • Sterilization methods: all methods
Dispersing Element S 25 N - G 18:
  • Working range: 10 to 1500mL
  • Stator diameter: 18mm
Dispersing Element S 25 N - G 25:
  • Working range: 50 to 2000mL
  • Stator diameter: 25 mm
Specifica
Specifica
Elemento a dispersione
1μm to 10μm emulsions, 15μm to 50μm suspensions
PTFE e AISI316L
1 ciascuno
25,000 rpm
194 mm
T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Tutti i metodi
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
IKA™ Generatore per rotore/statore per omogeneizzatori IKA Ultra-Turrax™