Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Guanti ambidestri in Nitrile viola
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Descrizione
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
- Guanti leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità imbattibili
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da numerose sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici
- I guanti sono ambidestri e sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Riciclabile
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | DPI di Categoria III classificato in base alla Direttiva del Consiglio CE 89/686/CEE. Testato in conformità alle norme EN420:2003, ISO 16604 procedura B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, soddisfa o supera il controllo AQL 0.65 G1 per i fori, ISO 9001 e ISO 13485, FDA CFR 21 parte 82 |
Classificazione | DPI di categoria III |
Accelerator Free | Yes |
Colore | Viola |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Smooth |
Finger Thickness (English) | 6.3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Dimensione file: 3.4 MB
Cosmetic and chemical industries
Dimensione file: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Dimensione file: 7.7 MB
Water analysis
Dimensione file: 7.3 MB
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Kimtech Guanti ambidestri in Nitrile viola >