Learn More
Camice monouso isolante Codice prodotto.: 16804471
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Camice monouso isolante
Codice prodotto. 16804471
Universal
Click to view available options
Universal
Codice prodotto. 16804471
Marca: New source - PPE HLIGUNIV
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I camici isolanti monouso creano una barriera estremamente efficace contro la diffusione di microganismi e altre sostanze pericolose o infettive. Tali camici sono ideali per attività lavorative in isolamento, quali l'esecuzione di esami, nonché in ambienti clinici e di laboratorio.
  • Tessuto laminato
  • Polipropilene: 28 g/m²
  • Polietilene: 15 g/m²
  • Polsini in maglia
  • Blu
  • DPI di categoria I
  • Non sterile
  • Non chirurgico
  • Schiena coperta
  • Con allacciatura al collo e alla cintura
  • Taglia: Universale
Specifica
Size Universale
Da utilizzare con (applicazione) Esami, ambienti clinici e di laboratorio, non chirurgico
Sesso Unisex
Lunghezza (sistema metrico) Maniche: 62 cm ±2, camice: 118 cm ± 2
N. di tasche None
Product Type General Purpose Gown
Materiale Tessuto laminato
Colore Blu
Monouso Sí
Sterilità Non sterile
Stile polso In maglia
Stile di manicotto A maniche lunghe
Include allacciatura al collo e cintura
Certificazione/Conformità DPI di categoria I
Peso (sistema metrico) 42 gsm ± 3
Autoclavabile Not Autoclavable
Titolo del prodotto
Camice monouso isolante >