Learn More
Siringa per tubercolina monouso Luer-Slip in due pezzi
Safe application of medication is ensured by the high quality of these needles. Henke Sass Wolf Hsw™ Disposable Luer-Slip Two-Part Tuberculin Syringes are designed for optimized user handling to ensure patient safety.
Marca:  Normject 4010.200V0
Codice prodotto. 10795874
  • 12.45€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Includes: Tuberculin Syringes only. (Needles not included; sold separately.)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fully visible glass barrel for visual verification
  • Ergonomic light weight metal, plastic design
  • 2mlL barrel with 0.1mL increment trigger
  • Safe and easy needle change out via luer lock connection
  • Limited spare parts for easy service
  • Boilable
Note:  Needles are sold separately.
Specifica
Specifica
Polypropylene
A prova di sbavature
Confezione da 100
Luer Slip
Standard DIN, EN, ISO e FDA, certificazione del Sistema di gestione della qualità in base a ISO 13485:2003/AC 2007, marchio CE
Cilindro trasparente
Syringes only. (Needles are sold separately.)
Siringa per tubercolina Luer Slip a 2 parti
0.01 ml
1 ml
Titolo del prodotto
Siringa per tubercolina monouso Luer-Slip in due pezzi > Volume: 1mL