Learn More
Gilson™ Disposable Plastic Serological Pipettes
These Disposable Plastic Serological Pipettes are suitable for daily cell-culture, molecular biology, and microbiology applications and are recommended for use with Gilson™ MACROMAN™ Pipette Controller. Ideal for scientists who need to easily and quickly transfer liquid aliquots from one container to another with precision.
68.65€ - 267.00€
Specifica
Materiale Polystyrene, Polypropylene
Sterilità Sterile
Colore Clear
Tipo Serological Pipette
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17138465
Vedere i documenti
Gilson™
F110122
1 mL Individually Wrapped 1000 Pipettes
235.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17128465
Vedere i documenti
Gilson™
F110121
1 mL Bulk (40 Bags of 25 Pipettes) 1000 Pipettes
204.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17158465
Vedere i documenti
Gilson™
F110124
2 mL Individually Wrapped 1000 Pipettes
267.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17148465
Vedere i documenti
Gilson™
F110123
2 mL Bulk (40 Bags of 25 Pipettes) 1000 Pipettes
252.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17178465
Vedere i documenti
Gilson™
F110126
5 mL Individually Wrapped 200 Pipettes
68.65€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17168465
Vedere i documenti
Gilson™
F110125
5 mL Bulk (20 Bags of 25 Pipettes) 500 Pipettes
177.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17198465
Vedere i documenti
Gilson™
F110128
10 mL Individually Wrapped 200 Pipettes
74.85€
pezzi 200
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17188465
Vedere i documenti
Gilson™
F110127
10 mL Bulk (20 Bags of 25 Pipettes) 500 Pipettes
193.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17118475
Vedere i documenti
Gilson™
F110130
25 mL Individually Wrapped 200 Pipettes
148.00€
pezzi 200
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17108475
Vedere i documenti
Gilson™
F110129
25 mL Bulk (10 Bags of 20 Pipettes) 200 Pipettes
166.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16445099
Vedere i documenti
Gilson™
F110131
50 mL Individually Wrapped 100 Pipettes
212.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of USP Class VI polystyrene and free of experiment-altering contaminants
  • Gamma-sterilized, non-pyrogenic, and certified free of detectable RNase/DNase
  • Features polyester fiber plug, offering a high level of protection against over-pipetting and contamination by liquids and aerosols
  • Easily identify sizes by color-coded rings
  • Marked with ascending and descending graduations, as well as negative graduations, enabling precise and convenient dispensing of liquids
  • Recommended for use with Gilson™ MACROMAN™ Pipette controller, but can be used with any pipette controller
Specifica
Specifica
Polystyrene, Polypropylene
Clear
Single-use
Sterile
Serological Pipette
Gilson MACROMAN Pipet Controller
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Gilson™ Disposable Plastic Serological Pipettes