Learn More
Rogo Sampaic™ 6-Piece Dissecting Set
A 6-piece dissection kit for general laboratory usage.
Marca:  Rogo Sampaic™ FMQ005.500
Codice prodotto. 11748551
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Provided in a case with a snap button closure
  • 1 pair of sharp scissors, rounded, 140mm
  • 1 pair of fine iris scissors, 110mm
  • 2 strong rounded forceps, 140mm
  • 1 fluted probe
Specifica
Specifica
Dissection Applications
1 Ea.
Dissecting Set
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ 6-Piece Dissecting Set > Product Type: Dissecting Set