Learn More
Bochem™ Dissection Needle
Bochem™ Dissection Needle has a lancet tip and Stainless Steel handle.
Marca: Bochem™ 12020
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stainless Steel
- Lancet tip
Specifica
Stainless Steel | |
Lancet | |
140 mm |
Titolo del prodotto
Bochem™ Dissection Needle > Length: 140mm