Learn More
Thermo Scientific™ DNA Polymerase I (10 U/μL)
DNA Polymerase I is a template-dependent DNA polymerase which catalyzes 5'→3' synthesis of DNA.
75.50€ - 311.00€
Specifica
Descrizione DNA Polymerase I
Polimerasi DNA Polymerase I
Concentrazione 10 U/μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10364630
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0041
500 units
75.50€
500 unità
10889010
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0042
2,500 units
311.00€
2500 unità
Descrizione
Descrizione
DNA Polymerase I, a template-dependent DNA polymerase, catalyzes 5'→3' synthesis of DNA. The enzyme also exhibits 3'→5' exonuclease (proofreading) activity, 5'→3' exonuclease activity, and ribonuclease H activity.
Highlights
  • Incorporates modified nucleotides (e.g. biotin-, digoxigenin-, aminoallyl-, fluorescently-labeled nucleotides)
  • Active in multiple buffers, including restriction enzyme, PCR, and RT buffers
Specifica
Specifica
DNA Polymerase I
DNA Polymerase I
10 U/μL
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DNA Polymerase I (10 U/μL)