Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonucleotide HPLC Columns
Features strong anion-exchange resin for high-resolution analysis and purification of synthetic and modified oligonucleotides.
Marca:  Thermo Scientific™ 088765
Codice prodotto. 15550224
  • 2684.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Feature strong anion-exchange resin for high-resolution analysis and purification of synthetic and modified oligonucleotides with Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Oligonucleotide Columns.
Achieve n, n-1 resolution for oligonucleotides
  • Resolve oligonucleotides with secondary structures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Preparative Column, Standard
50 mm
13 μm
Nonporous
90°C
DNAPac
Ion Exchange
Bio-LC
22 mm
4000 psi (275 bar)
2 to 12.5
Each
Quaternary Ammonium
Spherical, Nonporous Polymer
Ion Exchange