Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonucleotide HPLC Columns
Features strong anion-exchange resin for high-resolution analysis and purification of synthetic and modified oligonucleotides.
711.68€ - 8146.25€
Specifica
Pressione max | 4000 psi |
---|---|
Dimensione particelle | 13 µm |
pH | Da 2 a 12.5 |
Dimensione del poro | Non poroso |
Temperatura | 90 °C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11361723
|
Thermo Scientific™
043010 |
250 mm | 4 mm |
1447.41€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11371723
|
Thermo Scientific™
043011 |
250 mm | 9 mm |
2927.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15510224
|
Thermo Scientific™
088761 |
50 mm | 2 mm |
930.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11381723
|
Thermo Scientific™
043018 |
50 mm | 4 mm |
711.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15500224
|
Thermo Scientific™
088760 |
250 mm | 2 mm |
2612.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15590214
|
Thermo Scientific™
088759 |
250 mm | 22 mm |
8146.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15540224
|
Thermo Scientific™
088764 |
50 mm | 9 mm |
1380.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15550224
|
Thermo Scientific™
088765 |
50 mm | 22 mm |
2684.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Feature strong anion-exchange resin for high-resolution analysis and purification of synthetic and modified oligonucleotides with Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Oligonucleotide Columns.
- 13μm pellicular, nonporous polymeric resin with bound quaternary amine-functionalized MicroBeads™
- Capable of n, n-1 resolution for oligonucleotides
- Resolves oligonucleotides with secondary structures
- Compatible with solvent, high pH, and high temperatures
- Analyzes phosphorothioate-based clinical samples
- Provides easy scale-up
Specifica
4000 psi | |
Da 2 a 12.5 | |
90 °C | |
Scambio ionico |
13 µm | |
Non poroso | |
Ammonio quaternario |