Learn More
Emma Safety Footwear Donovan S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
139.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Brown |
Da utilizzare con (applicazione) | Logistics and Transport, Electronics, Construction and Technology, Manufacturing, Nature and Environment |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec Antibacterial |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17532646
|
Emma Safety Footwear
MM99456939 |
39 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17542646
|
Emma Safety Footwear
MM99456940 |
40 | N/A | ||||||
17552646
|
Emma Safety Footwear
MM99456941 |
41 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17562646
|
Emma Safety Footwear
MM99456942 |
42 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17572646
|
Emma Safety Footwear
MM99456943 |
43 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17582646
|
Emma Safety Footwear
MM99456944 |
44 | N/A | ||||||
17592646
|
Emma Safety Footwear
MM99456945 |
45 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17502656
|
Emma Safety Footwear
MM99456946 |
46 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17512656
|
Emma Safety Footwear
MM99456947 |
47 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17522656
|
Emma Safety Footwear
MM99456948 |
48 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
- Metal Free
- The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
- A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
- It gets its name from the highly supportive reinforced heel. This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
- DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
Specifica
ISO 20345:2011 | |
Brown | |
Hydro-Tec Antibacterial | |
Extra-wide Width | |
Safety Shoe |
Laces | |
Logistics and Transport, Electronics, Construction and Technology, Manufacturing, Nature and Environment | |
Nubuck, Oiled Nubuck | |
High |