Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser Codice prodotto.: 17710139
Aggiungi al carrello
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
Codice prodotto. 17710139
Green
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
White
Codice prodotto. 17710139
Marca: Kolmi Hopen™ 70.113
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These double elastic clip caps come in wall-mounted dispensers for convenient use.
  • Covers the full head, as required by the HACCP process
  • Extra comfort with double elastic to ensure excellent retention
  • Ability to use color code for tracking
  • 12 g/m2 fabric weight
Specifica
Materiale Polypropylene
Colore Green
Monouso Single-use
Tipo di design Clip Cap
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità EN ISO 9001
Quantità 250 Pk.
Dimensioni (L x P) 40 x 55 cm
Include Caps and Wall Dispenser
Da utilizzare con (applicazione) Industrial, Laboratory
Titolo del prodotto
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser >