Learn More
RETSCH DR 100-75/40 Model Vibratory Feeders
Marca:  RETSCH 70.938.1001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.50000kg
Codice prodotto. 13244129
  • 3240.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Vibratory Feeder
280 x 260 x 420 mm
Agriculture, biology, chemistry/plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/Metallurgy, Glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals
50 Hz
Built-in
1-phase
10 kg
CE
220/240 V, 50 Hz
420 mm
Feeding kit -push-fit feed chute 75/40mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5L and fixture for hopper
DR 100-75/40
220/240 V
260 mm