Learn More
RETSCH DR 100-75/40 Model Vibratory Feeders
3240.00€
Specifica
Product Type | Vibratory Feeder |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE |
Dimensioni (L x P x A) | 280 x 260 x 420 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Agriculture, biology, chemistry/plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/Metallurgy, Glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals |
Altezza (sistema metrico) | 420 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13244129
|
RETSCH
70.938.1001 |
220/240 V |
3240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Vibratory Feeder | |
280 x 260 x 420 mm | |
420 mm | |
Built-in | |
1-phase | |
260 mm |
CE | |
Agriculture, biology, chemistry/plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/Metallurgy, Glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals | |
Feeding kit -push-fit feed chute 75/40mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5L and fixture for hopper | |
DR 100-75/40 | |
10 kg |