Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ammonia
Suitable for 10 measurements of one gas
Marca:  Dräger™ 6406020
Codice prodotto. 10436301
  • 230.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
 Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Specifica
700 to 1100 hpa
1 to 40mg/L
15 to 50 sec.
0°C to 40°C
Ammonia CMS Chip
10 to 150
32°F to 104°F