Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ammonia
Suitable for 10 measurements of one gas
230.00€ - 301.00€
Specifica
Pressione dell'aria | 700 to 1100 hpa |
---|---|
Tipo | Ammonia CMS Chip |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12394599
|
Dräger™
6406550 |
Ammonia CMS Chip | 0.2 to 5 | 100 to 600 sec. | 1 to 30mg/L |
301.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10426301
|
Dräger™
6406130 |
Ammonia CMS Chip | 2 to 50 | 15 to 140 sec. | 1 to 40mg/L |
254.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10436301
|
Dräger™
6406020 |
Ammonia CMS Chip | 10 to 150 | 15 to 50 sec. | 1 to 40mg/L |
230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.Specifica
700 to 1100 hpa | |
Ammonia CMS Chip | |
32°F to 104°F | |
0°C to 40°C |