Learn More
Dräger™ Individual Haz Mat Simultaneous Test Sets
For simultaneous testing of five different gases
191.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For simultaneous testing of five different gases |
---|
Allerta:
No other type of tube should be substituted with these kits.
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12702517
|
Dräger™
8101735 |
Simultaneous Test Set I | Tests for hydrogen chloride, hydrogen cyanide, carbon monoxide, ammonia, and nitrous fumes |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10385704
|
Dräger™
8101736 |
Simultaneous Test Set II | Tests for sulfur dioxide, chlorine, hydrogen sulfide, carbon dioxide, and phosgene |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10345754
|
Dräger™
8101770 |
Simultaneous Test Set III | Tests for alcohols, aliphatic hydrocarbons, aromatics, chlorinated hydrocarbons, and ketones |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Test Set I. Includes detector tubes for hydrogen chloride, hydrogen cyanide, carbon monoxide, ammonia, and nitrous fumes.
Test Set II. Includes detector tubes for sulfur dioxide, chlorine, hydrogen sulfide, carbon dioxide, and phosgene.
Test Set III. Includes detector tubes for alcohols, aliphatic hydrocarbons, aromatics, chlorinated hydrocarbons, and ketones.
Order Info
Packs of 10 test sets.
Specifica
For simultaneous testing of five different gases |