Learn More
Dräger™ SCBA Safety Mask
Inner mask and harness made of high quality silicone
Marca: Dräger™ R53070
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Panorama Nova Silicone P PC facepiece
- Without neck strap
Certifications
CE marked
Specifica
EN 136 | |
Facepiece | |
Compressed air breathing apparatus | |
Silicone |
Push-in | |
Supplies quickly and safely vital breathing air if the oxygen content drops below 17% by volume | |
Silicone | |
Medium |
Titolo del prodotto
Dräger™ SCBA Safety Mask > Panorama Nova; SCBA Face Mask